[EN]BEAKER 60ML PP W.SCREW CAP STERILIZE 1 * 500 KS
Katalogové číslo RATI5921176
Dodavatel: RATIOLAB
[EN]BEAKER 60ML PP W.SCREW CAP STERILIZE 1 * 500 KS
Katalogové číslo RATI5921176
Dodavatel: RATIOLAB
Frequently Bought Together
Anisaldehyde solution Reag. Ph. Eur. 1007301
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Dodavatel: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Dodavatel: Corning
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Microcentrifuge Tubes, High Performance
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Dodavatel: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Centrifuge Tubes, Metal-Free, with Screw Cap
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Dodavatel: VWR Collection
Mikrocentrifugační zkumavky Eppendorf® Protein LoBind®
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Nádoby na vzorky se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: VWR Collection
Eppendorf Tubes® Microtubes with Snap Cap, 5,0 ml
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Zkumavky pro PCR, 0,2 ml
Dodavatel: VWR Collection