Assistent® Pipette brushes
01, 65 mm, 11 mm, 300 mm
Katalogové číslo HECH91120000021
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
HECH91120000021_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Kartáčová hlava Ø:11 mm
- Sekvence:01
- Celková délka:300 mm
- Délka hlavy kartáčku:65 mm