Assistent® Brushes for Flasks
02, Horse hair, 140 mm, 100 mm, Drát, 500 mm
Katalogové číslo HECH91120000020
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Assistent® Brushes for Flasks
Katalogové číslo HECH91120000020
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Straight horsehair brushes with galvanized iron thread handle.
Specifikace
- Materiál štětin:Horse hair
- Kartáčová hlava Ø:100 mm
- Handle material:Drát
- Sekvence:02
- Celková délka:500 mm
- Délka hlavy kartáčku:140 mm