Assistent® Brushes for Flasks
04, Horse hair, 160 mm, 80 mm, Drát, 600 mm
Catalog # HECH91120000019
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Straight horsehair brushes with galvanized iron thread handle.
Specifikace
- Materiál štětin:Horse hair
- Kartáčová hlava Ø:80 mm
- Handle material:Drát
- Sekvence:04
- Celková délka:600 mm
- Délka hlavy kartáčku:160 mm