Assistent® Brushes for Flasks
03, Horse hair, 150 mm, 55 mm, Drát, 500 mm
HECH91120000018
Straight horsehair brushes with galvanized iron thread handle.
- Materiál štětin:Horse hair
- Kartáčová hlava Ø:55 mm
- Handle material:Drát
- Sekvence:03
- Celková délka:500 mm
- Délka hlavy kartáčku:150 mm