Assistent® Brushes for Flasks
01, Horse hair, 140 mm, 40 mm, Drát, 450 mm
HECH91120000017
Straight horsehair brushes with galvanized iron thread handle.
- Materiál štětin:Horse hair
- Kartáčová hlava Ø:40 mm
- Handle material:Drát
- Sekvence:01
- Celková délka:450 mm
- Délka hlavy kartáčku:140 mm