Assistent® Glassware/Beaker Brushes
02, Přírodní štětiny, 60 mm, Dřevo, 390 mm
Katalogové číslo HECH91120000014
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Assistent® Glassware/Beaker Brushes
Katalogové číslo HECH91120000014
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Glassware/beaker brushes are available with varied handle and bristle materials.
Specifikace
- Materiál štětin:Přírodní štětiny
- Kartáčová hlava Ø:60 mm
- Handle material:Dřevo
- Sekvence:02
- Celková délka:390 mm