Assistent® Glassware/Beaker Brushes
01, Přírodní štětiny, 50 mm, Pozinkovaný drát, 300 mm
Catalog # HECH91120000011
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Jump to:
Product Details & Documents
Glassware/beaker brushes are available with varied handle and bristle materials.
Specifications
- Materiál štětin:Přírodní štětiny
- Kartáčová hlava Ø:50 mm
- Handle material:Pozinkovaný drát
- Sekvence:01
- Celková délka:300 mm