Assistent® Pipette brushes
09, 110 mm, 8 mm, 850 mm
Katalogové číslo HECH91120000009
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
HECH91120000021_TDS_EN
Datasheet
Specifikace
- Kartáčová hlava Ø:8 mm
- Sekvence:09
- Celková délka:850 mm
- Délka hlavy kartáčku:110 mm