Assistent® Pipette brushes
08, 110 mm, 8 mm, 500 mm
Katalogové číslo HECH91120000008
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Specifikace
- Kartáčová hlava Ø:8 mm
- Sekvence:08
- Celková délka:500 mm
- Délka hlavy kartáčku:110 mm