Assistent® Pipette brushes
03, 70 mm, 15 mm, 250 mm
Katalogové číslo HECH91120000007
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Documents
HECH91120000021_TDS_EN
Technický list
Specifikace
- Kartáčová hlava Ø:15 mm
- Sekvence:03
- Celková délka:250 mm
- Délka hlavy kartáčku:70 mm