Assistent® Pipette brushes
04, 80 mm, 4 mm, 400 mm
Katalogové číslo HECH91120000004
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Straight brushes in different sizes.
Specifikace
- Kartáčová hlava Ø:4 mm
- Sekvence:04
- Celková délka:400 mm
- Délka hlavy kartáčku:80 mm