[EN]WATER DENSITY/REFRACTIVE INDEX COM S 1 * 1 KS
Katalogové číslo METT51338010
Dodavatel: Mettler - Toledo
[EN]WATER DENSITY/REFRACTIVE INDEX COM S 1 * 1 KS
Katalogové číslo METT51338010
Dodavatel: Mettler - Toledo
Frequently Bought Together
VWR®, Manual Crimper and Decapper
Dodavatel: VWR Collection
Glycerin 85% Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR®, Standards for water determination by the Karl Fischer method
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR®, Pláště pánské, bavlna nebo bavlna/PE
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Misky mikro navažovací, jednorázové
Dodavatel: VWR Collection
Hexamethylenetetramin ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Bottles, wide neck, with screw cap
Dodavatel: LAMAPLAST
Repetitive pipette, HandyStep® touch and HandyStep® touch S
Dodavatel: Brand
Kondenzátor s chladicí spirálou a pláštěm, se standardními broušenými spoji
Dodavatel: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
VWR® pH Buffer Solution According to Reag. Ph. Eur. 4000600
Dodavatel: VWR Chemicals
pH electrodes, InLab®, Expert Series
Dodavatel: Mettler - Toledo
Trimethylolpropane triacrylate stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Combined density and refractometry standards
Dodavatel: Mettler - Toledo
VWR®, Density Standards, Certified Reference Materials, Referenced at 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
Silica ≥99.8%, Supelco®
Dodavatel: Merck
[EN]ACRYLAMIDE-2,3,3 D3 1 * 10 mg
Dodavatel: EHRENSTORFER