Masterflex®, Power Supply
02, Power supply, dual voltage
Katalogové číslo 181-0526
Dodavatel: VWR Collection
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Popis:Power supply, dual voltage
- Sekvence:02
- Cat. No.:181-0526
- Vstup:100 - 240 V
- Výstup:100/200 V