Accessories
37, A 845/2 Vstřikovací tryska, š × h × v: 200 × 230 × 243 mm
Katalogové číslo MIEL11116130
Dodavatel:   MIELE
Accessories
Katalogové číslo MIEL11116130
Dodavatel:  MIELE
Accessories
Accessories
37, A 845/2 Vstřikovací tryska, š × h × v: 200 × 230 × 243 mm
Přejít na:
Price
3 537,36 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    A 845/2 Vstřikovací tryska, š × h × v: 200 × 230 × 243 mm
  • Sekvence:
    37