0
0,00 Kč
Zadání objednávky
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Váš účet
Košík
Czech Republic
Order Entry
Order Status
Váš účet
Košík
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Domů
Myčky laboratorního skla
Accessories
Tisk
Accessories
36, A 845 Vstřikovací tryska, Ø 6 × 200 mm
Katalogové číslo MIEL11056670
Dodavatel:
MIELE
Accessories
Katalogové číslo MIEL11056670
Dodavatel:
MIELE
Return to Top
Accessories
36, A 845 Vstřikovací tryska, Ø 6 × 200 mm
Specifikace
Přejít na:
Specifikace
Price
312,12 Kč
Přihlásit se
pro dostupnost
1 * 1 KS
-
+
Dostupných variant produktové řady
Return Policy
Product Details & Documents
Specifikace
Popis:
A 845 Vstřikovací tryska, Ø 6 × 200 mm
Sekvence:
36
Accessories
#: MIEL11056190
Dodavatel: MIELE