0,00 Kč
Zadání objednávky
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Czech Republic
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Myčky laboratorního skla
Accessories
Accessories
35, A 844/3 Vstřikovací tryska, š × h × v: 200 × 230 × 152 mm
MIEL11115520
:
MIELE
Accessories
MIEL11115520
:
MIELE
Accessories
35, A 844/3 Vstřikovací tryska, š × h × v: 200 × 230 × 152 mm
7 178,76 Kč
1 * 20 KS
-
+
Popis:
A 844/3 Vstřikovací tryska, š × h × v: 200 × 230 × 152 mm
Sekvence:
35