Accessories
33, A 844/1 Vstřikovací tryska, š × h × v: 224 × 429 × 60 mm
Katalogové číslo MIEL11115470
Dodavatel:   MIELE
Accessories
Katalogové číslo MIEL11115470
Dodavatel:  MIELE
Accessories
Accessories
33, A 844/1 Vstřikovací tryska, š × h × v: 224 × 429 × 60 mm
Přejít na:
Price
1 768,68 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    A 844/1 Vstřikovací tryska, š × h × v: 224 × 429 × 60 mm
  • Sekvence:
    33