0
0,00 Kč
Zadání objednávky
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Váš účet
Košík
Czech Republic
Order Entry
Order Status
Váš účet
Košík
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Domů
Myčky laboratorního skla
Accessories
Accessories
Tisk
Accessories
32, A 844 Vstřikovací tryska, Ø 4 × 180 mm
Katalogové číslo MIEL11056600
Dodavatel:
MIELE
Accessories
Katalogové číslo MIEL11056600
Dodavatel:
MIELE
Rozbalit obrázek
Return to Top
Accessories
32, A 844 Vstřikovací tryska, Ø 4 × 180 mm
Specifikace
Přidat do košíku
Přejít na:
Specifikace
Price
312,12 Kč
Přihlásit se
pro dostupnost
Měrná jednotka
1 * 1 KS
-
+
Přidat do košíku
Dostupných variant produktové řady
Return Policy
Product Details & Documents
Specifikace
Popis:
A 844 Vstřikovací tryska, Ø 4 × 180 mm
Sekvence:
32
Accessories for Labwasher modular basket sets
#: MIEL11116950
Dodavatel: MIELE