Accessories
31, A 843/3 Vstřikovací tryska, š × h: 429 × 429 mm
Katalogové číslo MIEL11113760
Dodavatel:   MIELE
Accessories
Katalogové číslo MIEL11113760
Dodavatel:  MIELE
Accessories
Accessories
31, A 843/3 Vstřikovací tryska, š × h: 429 × 429 mm
Přejít na:
Price
10 716,12 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 20 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    A 843/3 Vstřikovací tryska, š × h: 429 × 429 mm
  • Sekvence:
    31