Accessories
30, A 843/2 Vstřikovací tryska, š × h × v: 460 × 540 × 85 mm
Katalogové číslo MIEL11113730
Dodavatel:   MIELE
Accessories
Katalogové číslo MIEL11113730
Dodavatel:  MIELE
Accessories
Accessories
30, A 843/2 Vstřikovací tryska, š × h × v: 460 × 540 × 85 mm
Přejít na:
Price
5 306,04 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    A 843/2 Vstřikovací tryska, š × h × v: 460 × 540 × 85 mm
  • Sekvence:
    30