Accessories
27, A 842/3 Vstřikovací tryska, Ø 2,5 × 90 mm
Catalog # MIEL11113670
Supplier:   MIELE
Accessories
Catalog # MIEL11113670
Supplier:  MIELE
Accessories
Accessories
27, A 842/3 Vstřikovací tryska, Ø 2,5 × 90 mm
Price
10 716,12 Kč
Log in for availability
1 * 20 KS
Product Details & Documents
Specifications
  • Popis:
    A 842/3 Vstřikovací tryska, Ø 2,5 × 90 mm
  • Sekvence:
    27