Accessories
26, A 842/2 Vstřikovací tryska, š × h × v: 280 × 280 × 8 mm
Catalog # MIEL11113630
Supplier:   MIELE
Accessories
Catalog # MIEL11113630
Supplier:  MIELE
Accessories
Accessories
26, A 842/2 Vstřikovací tryska, š × h × v: 280 × 280 × 8 mm
Price
5 306,04 Kč
Log in for availability
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Specifications
  • Popis:
    A 842/2 Vstřikovací tryska, š × h × v: 280 × 280 × 8 mm
  • Sekvence:
    26