Accessories
25, A 841/1 Vstřikovací tryska, š × h × v: 200 × 445 × 35 mm
Katalogové číslo MIEL11113130
Dodavatel:   MIELE
Accessories
Katalogové číslo MIEL11113130
Dodavatel:  MIELE
Accessories
Accessories
25, A 841/1 Vstřikovací tryska, š × h × v: 200 × 445 × 35 mm
Přejít na:
Price
3 537,36 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    A 841/1 Vstřikovací tryska, š × h × v: 200 × 445 × 35 mm
  • Sekvence:
    25