Accessories
24, A 841 Vstřikovací tryska, Ø 3 × 110 mm
Katalogové číslo MIEL11056190
Dodavatel:   MIELE
Accessories
Katalogové číslo MIEL11056190
Dodavatel:  MIELE
Accessories
Accessories
24, A 841 Vstřikovací tryska, Ø 3 × 110 mm
Přejít na:
Price
520,20 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    A 841 Vstřikovací tryska, Ø 3 × 110 mm
  • Sekvence:
    24