Accessories
23, A 840/3 Vstřikovací tryska, š × h × v: 662 × 616 × 1985 mm
Katalogové číslo MIEL11113170
Dodavatel:   MIELE
Accessories
Katalogové číslo MIEL11113170
Dodavatel:  MIELE
Accessories
Accessories
23, A 840/3 Vstřikovací tryska, š × h × v: 662 × 616 × 1985 mm
Přejít na:
Price
14 149,44 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 20 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    A 840/3 Vstřikovací tryska, š × h × v: 662 × 616 × 1985 mm
  • Sekvence:
    23