Orders LinkContactUsLinkComponent
Single-point sampler
Single-point sampler
01, Ice sampler, Nerezová ocel 316L, 550 mm, 40 mm, 50 ml
Katalogové číslo SAMP6000A-550
Dodavatel:   Sampling Systems
Single-point sampler
Katalogové číslo SAMP6000A-550
Dodavatel:  Sampling Systems
Single-point sampler
Single-point sampler
01, Ice sampler, Nerezová ocel 316L, 550 mm, 40 mm, 50 ml
Přejít na:
Price
13 950,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Single-point sampler for ice, wax, and similar materials.
Specifikace
  • Ø:
    40 mm
  • Objem:
    50 ml
  • Popis:
    Ice sampler
  • Délka:
    550 mm
  • Materiál:
    Nerezová ocel 316L
  • Sekvence:
    01