Orders LinkContactUsLinkComponent
Erlenmeyer flasks, narrow neck
Erlenmeyer flasks, narrow neck
01, 25 ml, 140 mm, 85 mm, 34 mm
Katalogové číslo SCER94206001
Dodavatel:   DWK Life Sciences
Erlenmeyer flasks, narrow neck
Katalogové číslo SCER94206001
Dodavatel:  DWK Life Sciences
Erlenmeyer flasks, narrow neck
01, 25 ml, 140 mm, 85 mm, 34 mm
Přejít na:
Price
1 100,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3, KIMAX®.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With graduation.
Certifications: DIN ISO 1773
Specifikace
  • Ø vněj.:
    85 mm
  • Kapacita:
    25 ml
  • Výška:
    140 mm
  • Sekvence:
    01
  • Hrdlo vnitř.-Ø:
    34 mm