0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
[EN]WIPE MICROFIBRE STERICLIN 305X340MM 1 * 320 KS
Katalogové číslo VEPA3FSZB790120
Dodavatel:
VP Medical Packaging
Rozbalit obrázek
[EN]WIPE MICROFIBRE STERICLIN 305X340MM 1 * 320 KS
Katalogové číslo VEPA3FSZB790120
Dodavatel:
VP Medical Packaging
Frequently Bought Together
VWR® Spec-Wipe® 3, Cleanroom Wipes, Pre-Saturated
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Ubrousky čisticí
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Nitrile Gloves
Dodavatel: VWR Collection
Ubrousky pro lehké úkony, Kimtech™ Science
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
VWR®, Nitrile Extra Light, Rukavice nitrilové
Dodavatel: VWR Collection
VWR® pHenomenal®, pH elektrody
Dodavatel: VWR Collection
Utěrky, KLEENEX®
Dodavatel: KIMBERLY CLARK
VWR®, Papíry ochranné, na pracovní desky
Dodavatel: VWR Collection
VWR® NITRILE LIGHT, Rukavice, nitrilové
Dodavatel: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR® Spec-Wipe® 3, Ubrousky pro čisté prostory, netkané
Dodavatel: VWR Collection
pH electrodes, SenTix®
Dodavatel: WTW
Kapesníky papírové, KLEENEX®
Dodavatel: KIMBERLY CLARK