Ammonia solution 25 - 27%, NORMATOM® for trace analysis
5036, 0,5 L
Dodavatel: VWR Chemicals
Ammonia solution 25 - 27%, NORMATOM® for trace analysis
Katalogové číslo 85693.270
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS: 1336-21-6
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Vodný roztok amonia, Hydroxid amonný, Amoniak
- Číslo CAS:1336-21-6
- Vzorec:NH₃
- MDL číslo:MFCD00066650
- Molecular Weight:35.05 g/mol
- Teplota pro skladování:Ambient
- UN:2672
- ADR:8,III
Documents
Specifikace
Výsledky testů specifikací
- Assay (NH3):25 - 27% w/w
- Colouration:max. 10 APHA
- Cl (Chloride):max. 0.5 ppm
- PO4 (Phosphate):max. 0.01 ppm
- SO4 (Sulphate):max. 1 ppm
- Ag (Silver):max. 0.5 ppb
- Al (Aluminum):max. 1 ppb
- As (Arsenic):max. 1 ppb
- Au (Gold):max. 0.5 ppb
- Ba (Barium):max. 0.1 ppb
- Be (Beryllium):max. 0.1 ppb
- Bi (Bismuth):max. 0.1 ppb
- Ca (Calcium):max. 1 ppb
- Cd (Cadmium):max. 0.5 ppb
- Ce (Cerium):max. 0.1 ppb
- Co (Cobalt):max. 0.5 ppb
- Cr (Chromium):max. 0.5 ppb
- Cs (Cesium):max. 0.1 ppb
- Cu (Copper):max. 0.5 ppb
- Dy (Dysprosium):max. 0.1 ppb
- Er (Erbium):max. 0.1 ppb
- Eu (Europium):max. 0.1 ppb
- Fe (Iron):max. 1 ppb
- Ga (Gallium):max. 0.1 ppb
- Gd (Gadolinium):max. 0.1 ppb
- Ge (Germanium):max. 0.1 ppb
- Hf (Hafnium):Information Only
- Hg (Mercury):max. 0.2 ppb
- Ho (Holmium):max. 0.1 ppb
- In (Indium):max. 0.1 ppb
- K (Potassium):max. 1 ppb
- La (Lanthanum):max. 0.1 ppb
- Li (Lithium):max. 0.1 ppb
- Lu (Lutetium):max. 0.1 ppb
- Mg (Magnesium):max. 1 ppb
- Mn (Manganese):max. 0.5 ppb
- Mo (Molybdenum):max. 0.5 ppb
- Na (Sodium):max. 1 ppb
- Nb (Niobium):max. 0.1 ppb
- Nd (Neodymium):max. 0.1 ppb
- Ni (Nickel):max. 0.5 ppb
- Pb (Lead):max. 0.1 ppb
- Pd (Palladium):Information Only
- Pr (Praseodymium):max. 0.1 ppb
- Pt (Platinum):Information Only
- Rb (Rubidium):max. 0.1 ppb
- Re (Rhenium):Information Only
- Rh (Rhodium):max. 0.5 ppb
- Ru (Ruthenium):Information Only
- Sb (Antimony):max. 0.5 ppb
- Sc (Scandium):max. 0.1 ppb
- Se (Selenium):max. 1 ppb
- Sm (Samarium):max. 0.1 ppb
- Sn (Tin):max. 0.5 ppb
- Sr (Strontium):max. 0.1 ppb
- Tb (Terbium):max. 0.1 ppb
- Te (Tellurium):max. 0.1 ppb
- Th (Thorium):max. 0.1 ppb
- Ti (Titanium):max. 0.5 ppb
- Tl (Thallium):max. 0.1 ppb
- Tm (Thulium):max. 0.1 ppb
- U (Uranium):max. 0.1 ppb
- V (Vanadium):max. 0.5 ppb
- W (Tungsten):max. 0.1 ppb
- Y (Yttrium):max. 0.1 ppb
- Yb (Ytterbium):max. 0.1 ppb
- Zn (Zinc):max. 0.5 ppb
- Zr (Zirconium):max. 0.1 ppb
Specifikace
- Bal.:0,5 L
- Sekvence:5036