Orders LinkContactUsLinkComponent
[EN]SILVER NITRATE STD SOLUTION 0.100N 1 * 1 L
[EN]SILVER NITRATE STD SOLUTION 0.100N 1 * 1 L
Katalogové číslo 705-1123
Dodavatel:   Hach
[EN]SILVER NITRATE STD SOLUTION 0.100N 1 * 1 L
Katalogové číslo 705-1123
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
[EN]SILVER NITRATE STD SOLUTION 0.100N 1 * 1 L
Číslo CAS:  
Price
1 910,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 L