Ždímače mopů
02, Nerezový ždímač pro zahnuté mopy EasyCurve™, pro 20l kbelíky, 546×146×64 mm
Katalogové číslo CONT2694
Dodavatel: CONTEC
Přejít na:
Product Details & Documents
Řada ždímacích mechanismů pro zahnuté a ploché mopy.
- vyrobeno z nerezová oceli
- lze použít pro zahnuté, ploché i třásňové mopy
- vhodné k použití s vozíkovými systémy Contec 15, 20, a 25 L
- kompletně autoklávovatelné
Specifikace
- Popis:Nerezový ždímač pro zahnuté mopy EasyCurve™, pro 20l kbelíky
- Rozměry:546×146×64 mm
- Sekvence:02
Doporučení
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.



