Ždímače mopů
04, Nerezový ždímač pro ploché mopy VertiKlean® MAX™ a QuickTask™, pro 20l kbelíky, 546×146×64 mm
Katalogové číslo CONT2691
Dodavatel: CONTEC
Přejít na:
Product Details & Documents
Řada ždímacích mechanismů pro zahnuté a ploché mopy.
- vyrobeno z nerezová oceli
- lze použít pro zahnuté, ploché i třásňové mopy
- vhodné k použití s vozíkovými systémy Contec 15, 20, a 25 L
- kompletně autoklávovatelné
Specifikace
- Popis:Nerezový ždímač pro ploché mopy VertiKlean® MAX™ a QuickTask™, pro 20l kbelíky
- Rozměry:546×146×64 mm
- Sekvence:04
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



