ContactUsLinkComponent
[EN]COLUMN CHIRALPAK IH-3 250X2.1MM 3µM 1 * 1 KS
Katalogové číslo DAIC89595
Dodavatel:  CHIRAL TECHNOLOGIES
[EN]COLUMN CHIRALPAK IH-3 250X2.1MM 3µM 1 * 1 KS
Katalogové číslo DAIC89595
Dodavatel:  CHIRAL TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together