Tool carts
1, Vozík na nářadí se 5 zásuvkami, bezpečným zámkem a kolečky pro čisté prostory s brzdami, , 730×470×850 mm
Katalogové číslo PALBCT0702
Dodavatel: Palbam
Přejít na:
Product Details & Documents
Tool cart in stainless steel 304 with electropolished finish.
- Five fully extendable drawers
- One lock which secures all the drawers
- Top ledge to prevent tools/parts falling
- Cleanroom castors with brakes
Documents
Palbam Class - Catalog 2018
Produktová literatura
Specifikace
- Popis:Vozík na nářadí se 5 zásuvkami, bezpečným zámkem a kolečky pro čisté prostory s brzdami
- Sekvence:1
- Š×H×V:730×470×850 mm
- Cat. No.:PALBCT0702