Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample dippers, DispoDipper
Sample dippers, DispoDipper
05, DispoDipper, LaboPlast® PP, 429 mm, 53 mm, -, 250 ml
Katalogové číslo 216-2208
Dodavatel:   BURKLE
Sample dippers, DispoDipper
Katalogové číslo 216-2208
Dodavatel:  BURKLE
Sample dippers, DispoDipper
Sample dippers, DispoDipper
05, DispoDipper, LaboPlast® PP, 429 mm, 53 mm, -, 250 ml
Přejít na:
Price
1 330,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 20 KS
Product Details & Documents
The DispoDipper are designed for the sampling and subsequent transport of samples.
  • Production and packaging according to cleanroom class 7
  • Prevents cross-contamination or sample impurities
  • Optionally sterilised by gamma rays (SteriPlast®)
Suitable for applications in food, animal feed and pharmaceutical industries.
Certifications: EU food requirements and FDA regulations.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
  • Ø:
    53 mm
  • Sterilní:
    -
  • Kapacita:
    250 ml
  • Popis:
    DispoDipper
  • Délka:
    429 mm
  • Materiál:
    LaboPlast® PP
  • Sekvence:
    05