Orders LinkContactUsLinkComponent
SeramunBlock
SeramunBlock
02, SeramunBlock, 250 mL
Katalogové číslo APOSBIL3122-250ML
Dodavatel:   Apollo Scientific
SeramunBlock
Katalogové číslo APOSBIL3122-250ML
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
SeramunBlock
02, SeramunBlock, 250 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
2 790,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Combined Stabiliser/ blocking solution for solid phase immobilised proteins effecting protein stabilisation and blocking of free surfaces.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    250 mL
  • Popis:
    SeramunBlock
  • Sekvence:
    02
Specifikace