Orders LinkContactUsLinkComponent
SeramunBlock
SeramunBlock
01, SeramunBlock, 100 mL
Katalogové číslo APOSBIL3122-100ML
Dodavatel:   Apollo Scientific
SeramunBlock
Katalogové číslo APOSBIL3122-100ML
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  
SeramunBlock
01, SeramunBlock, 100 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
2 340,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Combined Stabiliser/ blocking solution for solid phase immobilised proteins effecting protein stabilisation and blocking of free surfaces.
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    100 mL
  • Popis:
    SeramunBlock
  • Sekvence:
    01