Objectives for REVOLVE 3M microscope
03, Plan achromát; 0,06 NA, 2×, 5,8 mm
Katalogové číslo ECHLJMAG0021
Dodavatel: DISCOVER ECHO
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Product Literature
Specifikace
- Zvětšení:2×
- Popis:Plan achromát; 0,06 NA
- Sekvence:03
- Pracovní vzdálenost:5,8 mm