Objectives for REVOLVE 3M microscope
02, Plan apochromat; 0,08 NA, 2×, 6,2 mm
Katalogové číslo ECHLJMAG0020
Dodavatel: DISCOVER ECHO
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
ECHO Meet Revolve
Produktová literatura
Specifikace
- Zvětšení:2×
- Popis:Plan apochromat; 0,08 NA
- Sekvence:02
- Pracovní vzdálenost:6,2 mm