Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
01, Plan apochromat; 0,04 NA, 1,25×, 5 mm
Katalogové číslo ECHLJMAG0011
Dodavatel:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalogové číslo ECHLJMAG0011
Dodavatel:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
01, Plan apochromat; 0,04 NA, 1,25×, 5 mm
Přejít na:
Price
67 040,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Zvětšení:
    1,25×
  • Popis:
    Plan apochromat; 0,04 NA
  • Sekvence:
    01
  • Pracovní vzdálenost:
    5 mm