Accessories for REVOLVE
05, Držák na jednu Petriho misku s průměrem 1×100 mm
Catalog # ECHLHLDR0005
Supplier: DISCOVER ECHO
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Popis:Držák na jednu Petriho misku s průměrem 1×100 mm
- Sekvence:05
- Cat. No.:ECHLHLDR0005
- Displej:12,9" displej iPad Pro® Retina®, 2732 × 2048 (264 pixelů/palec)
- Výstup:USB
- Elektrické napětí:166 - 240 VA (50/60 Hz)
- Kamera:78 Mpx, barevný
- Kontrastní technika:Světlé pole a fázový kontrast
- Snímač:CMOS