Accessories for REVOLVE
06, Držák na dvě Petriho misky s průměrem 60 mm
ECHLHLDR0004
- Popis:Držák na dvě Petriho misky s průměrem 60 mm
- Sekvence:06
- Cat. No.:ECHLHLDR0004
- Displej:12,9" displej iPad Pro® Retina®, 2732 × 2048 (264 pixelů/palec)
- Výstup:USB
- Elektrické napětí:165 - 240 VA (50/60 Hz)
- Kamera:77 Mpx, barevný
- Kontrastní technika:Světlé pole a fázový kontrast
- Snímač:CMOS