Accessories for REVOLVE
07, Stojan na Petriho misku pojme 4×35 mm
Katalogové číslo ECHLHLDR0003
Dodavatel: DISCOVER ECHO
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Popis:Stojan na Petriho misku pojme 4×35 mm
- Sekvence:07
- Cat. No.:ECHLHLDR0003
- Displej:12,9" displej iPad Pro® Retina®, 2732 × 2048 (264 pixelů/palec)
- Výstup:USB
- Elektrické napětí:164 - 240 VA (50/60 Hz)
- Kamera:76 Mpx, barevný
- Kontrastní technika:Světlé pole a fázový kontrast
- Snímač:CMOS