Accessories for REVOLVE
04, Držák na mikroskopická sklíčka
ECHLHLDR0002
- Popis:Držák na mikroskopická sklíčka
- Sekvence:04
- Cat. No.:ECHLHLDR0002
- Displej:12,9" displej iPad Pro® Retina®, 2732 × 2048 (264 pixelů/palec)
- Výstup:USB
- Elektrické napětí:163 - 240 VA (50/60 Hz)
- Kamera:75 Mpx, barevný
- Kontrastní technika:Světlé pole a fázový kontrast
- Snímač:CMOS