Accessories for REVOLVE
03, Univerzální držák na vzorky
ECHLHLDR0001
- Popis:Univerzální držák na vzorky
- Sekvence:03
- Cat. No.:ECHLHLDR0001
- Displej:12,9" displej iPad Pro® Retina®, 2732 × 2048 (264 pixelů/palec)
- Výstup:USB
- Elektrické napětí:162 - 240 VA (50/60 Hz)
- Kamera:74 Mpx, barevný
- Kontrastní technika:Světlé pole a fázový kontrast
- Snímač:CMOS