Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
26, Plan achromátový olej; 1,25 NA, 100×, 0,15 mm
Katalogové číslo ECHLJMAG1005
Dodavatel:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalogové číslo ECHLJMAG1005
Dodavatel:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
26, Plan achromátový olej; 1,25 NA, 100×, 0,15 mm
Přejít na:
Price
18 450,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Zvětšení:
    100×
  • Popis:
    Plan achromátový olej; 1,25 NA
  • Sekvence:
    26
  • Pracovní vzdálenost:
    0,15 mm