Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
20, Plan achromat LWD fáze Ph2; 0,55 NA, 40×, 2,2 mm
Katalogové číslo ECHLJMAG0409
Dodavatel:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalogové číslo ECHLJMAG0409
Dodavatel:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
20, Plan achromat LWD fáze Ph2; 0,55 NA, 40×, 2,2 mm
Přejít na:
Price
41 420,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Zvětšení:
    40×
  • Popis:
    Plan achromat LWD fáze Ph2; 0,55 NA
  • Sekvence:
    20
  • Pracovní vzdálenost:
    2,2 mm