Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
18, Plan achromát; 0,65 NA, 40×, 0,6 mm
Katalogové číslo ECHLJMAG0407
Dodavatel:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalogové číslo ECHLJMAG0407
Dodavatel:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
18, Plan achromát; 0,65 NA, 40×, 0,6 mm
Přejít na:
Price
12 790,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
  • Zvětšení:
    40×
  • Popis:
    Plan achromát; 0,65 NA
  • Sekvence:
    18
  • Pracovní vzdálenost:
    0,6 mm