Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for REVOLVE 3M microscope
15, Plan achromat LWD fáze PhC; 0,4 NA, 20×, 3,2 mm
Katalogové číslo ECHLJMAG0209
Dodavatel:   DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Katalogové číslo ECHLJMAG0209
Dodavatel:  DISCOVER ECHO
Objectives for REVOLVE 3M microscope
Objectives for REVOLVE 3M microscope
15, Plan achromat LWD fáze PhC; 0,4 NA, 20×, 3,2 mm
Přejít na:
Price
20 050,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Zvětšení:
    20×
  • Popis:
    Plan achromat LWD fáze PhC; 0,4 NA
  • Sekvence:
    15
  • Pracovní vzdálenost:
    3,2 mm